Merck
339008
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4-dideuteriumphosphat
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(ND4)D2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
195-197 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]N([2H])[2H].[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)