Wichtige Dokumente
337501
[Tris(dimethylphenylphosphin)](2,5-norbornadien)rhodium(I)-hexafluorphosphat
97%
Synonym(e):
[(2,3-η)-Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]tris(dimethylphenylphosphine)rhodium(I) hexafluorophosphate
About This Item
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
SMILES String
[Rh+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.CP(C)c3ccccc3.CP(C)c4ccccc4.CP(C)c5ccccc5
InChI
1S/3C8H11P.C7H8.F6P.Rh/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-7(2,3,4,5)6;/h3*3-7H,1-2H3;1-4,6-7H,5H2;;/q;;;;-1;+1
InChIKey
KSBHDOZWEREXLG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)