Merck
336599
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin
96%
Synonym(e):
6-Methoxy-α,α,α-trifluor-m-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)