Merck
336319
Sigma-Aldrich
Vanadiumborid (1:2)
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
VB2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
B#[V]#B
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)