Merck
333794
Sigma-Aldrich
Caesiumpropionat-Propionsäure-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
Degree of hydration, ≤1
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (lit.)
SMILES String
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChIKey
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)