Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOC15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.11
UNSPSC Code:
12352118
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % 15N
assay
≥95% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].[O-]C#[15N]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
GKKCIDNWFBPDBW-CGOMOMTCSA-M
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| assay ≥95% (CP) | assay 95% (CP) | assay 99% (CP) | assay 95% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % D |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?