Wichtige Dokumente
330612
3-Methyl-1-cyclohexancarbonsäure, cis/trans-Gemisch
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
CIFSKZDQGRCLBN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)