Merck
329290
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-2-chlor-acetoacetamid
96%
Synonym(e):
2-Chlor-N,N-dimethyl-acetoacetamid
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCHClCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.60
Beilstein:
1761325
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
Dichte
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
InChIKey
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)