Merck
329215
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-4-nitro-benzol
97%
Synonym(e):
p-Nitro-cumol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
Beilstein:
1863535
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)