Merck
329193
Sigma-Aldrich
(3-Amino-4-hydroxyphenyl)-ethylsulfon
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
SMILES String
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)