Merck
328170
Sigma-Aldrich
Kalium-chlorochromat
Synonym(e):
KCC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ClCrKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
SMILES String
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)