326976
Silber
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Dicke
2.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Menge
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.