Wichtige Dokumente
326216
Silberpentafluorpropionat
98%
Synonym(e):
Natrium-pentafluorpropionat Silbersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
242-244 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.