Merck
325937
Sigma-Aldrich
Terbium(III)-carbonat Hydrat
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
Tb2(CO3)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.88 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.9%
SMILES String
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)