Merck
325643
Sigma-Aldrich
Europium(III)-oxalat Hydrat
99.9%
Synonym(e):
Ethandisäure Europiumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
Eu2(C2O4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.99 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99.9%
SMILES String
O.O=C(O[Eu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Eu]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Eu.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChIKey
DFUMNFRIKCFDGT-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable