Wichtige Dokumente
324159
2,3,5,6-Tetrachlor-4-pyridinthiol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5HCl4NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
165-166 °C (lit.)
SMILES String
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)