Wichtige Dokumente
323810
2-Methoxy-4-(phenylamino)-benzoldiazoniumsulfat
Synonym(e):
AC-1
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NHC6H3(OCH3)N2HSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.COc1cc(Nc2ccccc2)ccc1[N+]#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)