Merck
323500
Sigma-Aldrich
Trichloro-tris-(ethylendiamin)-rhodium(III) Trihydrat
≥99.9%
Synonym(e):
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
About This Item
Lineare Formel:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhodium
SMILES String
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)