Merck
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolazo)-resorcin
95%
Synonym(e):
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzyldiol, TAO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
InChIKey
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Anwendung
Complexometric indicator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)