Merck
323152
Sigma-Aldrich
5-(4-Diethylamino-benzyliden)-rhodanin
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable