Wichtige Dokumente
321273
Ethan
10 ppm in nitrogen
About This Item
Dampfdichte
1.05 (vs air)
Dampfdruck
37.95 atm ( 21.1 °C)
Selbstzündungstemp.
881 °F
Expl.-Gr.
13 %
Konzentration
10 ppm in nitrogen
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−172 °C (lit.)
Dichte
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChIKey
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)