Wichtige Dokumente
319678
2-(Methylthio)-buttersäure-methylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(SC)C(=O)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)