Wichtige Dokumente
311472
2-Brom-3,4,6-trifluoranilin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H(F)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)