Merck
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Optische Aktivität
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
94 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)