Merck
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis-(trimethylsilyl)-1,4-butandiamin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H28N2Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
SMILES String
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)