Merck
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chlor-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid
98%
Synonym(e):
Anderson-Shapiro Reagens
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8ClO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −15°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)