Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H6TeO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.64
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
232-267-6
MDL number:
Assay:
97.5-102.5%, 98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97.5-102.5%, 98%
SMILES string
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
InChI key
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Packaging
Packaged in glass bottles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellursäure
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?