Merck
308439
Sigma-Aldrich
Selensäure
94%
About This Item
Lineare Formel:
H2SeO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
94%
Brechungsindex
n20/D 1.5174 (lit.)
Dichte
2.511 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Se](O)(=O)=O
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)