Wichtige Dokumente
306924
2-Brom-hexansäurebromid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?