Wichtige Dokumente
306746
Phenyl-(trimethylsilylmethyl)-sulfon
95%
Synonym(e):
Phenylsulfonylmethyl-trimethylsilan, Trimethylsilylmethyl-phenylsulfon
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O2SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.38
Beilstein:
1960911
MDL-Nummer:
Assay
95%
SMILES String
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)