Wichtige Dokumente
305332
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzylalkohol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CO)c(OC)c1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)