Merck
303321
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure-dimethylthexylsilylester
97%
Synonym(e):
Dimethylthexylsilyl-trifluormethansulfonat, TDS-triflat, Thexyl-dimethylsilyl-trifluormethansulfonat, Trifluormethansulfonsäure-thexyldimethylsilylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19F3O3SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
97%
bp
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Anwendung
Protecting reagent for alcohols and other functional groups.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)