Merck
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(chlormethyl)-1,1,3,3-tetramethyl-disiloxan
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.27
Beilstein:
506631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
204.5-205 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl