Merck
301639
Sigma-Aldrich
α,α,α-2,3,5,6-Heptafluor-p-xylol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3F7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.10
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
Cc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F7/c1-2-4(9)6(11)3(8(13,14)15)7(12)5(2)10/h1H3
InChIKey
JBZHWNXMZYBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)