Merck
300969
Sigma-Aldrich
5-Brom-1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadien
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H25Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
525.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
BrC2(c1ccccc1)C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H25Br/c36-35(30-24-14-5-15-25-30)33(28-20-10-3-11-21-28)31(26-16-6-1-7-17-26)32(27-18-8-2-9-19-27)34(35)29-22-12-4-13-23-29/h1-25H
InChIKey
HCSNYWQHJSONEK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Bromo-1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene was used in preparation of ferrocenes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Di-, Hexa-und Deca-substituierte Decaphenylferrocene.
Schumann H and Suhring K.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 60(4), 383-388 (2005)