Merck
298379
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxy-buttersäure Natriumsalz
optical purity ee: 99% (GLC)
Synonym(e):
Natrium-(S)-3-hydroxybutyrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
Beilstein:
4210229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Optische Aktivität
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
149-153 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)