298263
Yttrium(III)-chlorid
beads, anhydrous, −10 mesh, 99.9%
Synonym(e):
Yttrium trichloride
About This Item
Qualität
anhydrous
Assay
99.9%
Form
beads
Verunreinigungen
<100 ppm
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
721 °C (lit.)
Dichte
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)