Merck
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammoniumbromid -Lösung
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.53
MDL-Nummer:
Konzentration
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)