296899
4-Nitrobenzolsulfenylchlorid
technical grade, 95%
About This Item
Qualität
technical grade
Assay
95%
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChIKey
NCBOVAWEMBIIFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges