Merck
296627
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
MDL-Nummer:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)