Merck
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyryliumbisulfat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
269-271 °C (lit.)
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)