Merck
29521
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)-bis-[bis-(4-methylphenyl)-phosphin]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(S)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-p-Tol-MeOBIPHEP, SL-A102-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H40O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
638.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
COc1cccc(P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccc(C)cc5)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C42H40O2P2/c1-29-13-21-33(22-14-29)45(34-23-15-30(2)16-24-34)39-11-7-9-37(43-5)41(39)42-38(44-6)10-8-12-40(42)46(35-25-17-31(3)18-26-35)36-27-19-32(4)20-28-36/h7-28H,1-6H3
InChIKey
DTMVLPFJTUJZAY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)