Merck
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribrom-2,4,6-trichlorbenzol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6Br3Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.14
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)