Merck
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)-benzothiazoliumchlorid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)