Merck
29263
N-(1-Cyclohexenyl)-formamid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-Formamino-1-cyclohexen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2828041
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[H]C(=O)NC1=CCCCC1
assay
≥98.0% (GC)
mp
58-63 °C
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Stable, crystalline precursor of the "universal, convertible" 1-cyclohexenyl isocyanide employed in the Ugi four component condensation, 4CC, to give α-(acylamino)amides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T.A. Keating et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2574-2574 (1996)
The Journal of Organic Chemistry, 63, 8021-8021 (1998)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)