Wichtige Dokumente
292451
(R)-(−)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4a-methyl-2(3H)-naphthalinon
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-on
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
Beilstein:
2046095
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
155 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?