Merck
291307
Sigma-Aldrich
Essigsäure-4-iodbutylester
technical grade, 85%
Synonym(e):
1-Acetoxy-4-iodbutan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2(CH2)4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
85%
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)