Wichtige Dokumente
290084
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
98%
Synonym(e):
2-Amino-3-nitro-4-picolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Cc1ccnc(N)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?