Merck
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorbenzyloxycarbonyloxy)-succinimid
98%
Synonym(e):
2-Chlorbenzyl-succinimidylcarbonat, Z(2-Cl)-OSu
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.66
Beilstein:
3623238
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O