Merck
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)